重要文件
H6879
Sigma-Aldrich
Ethyl 12-hydroxystearate
~99%
同義詞:
12-Hydroxystearic acid ethyl ester, Ethyl 12-hydroxyoctadecanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H40O3
CAS號碼:
分子量::
328.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99%
形狀
solid
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3
InChI 密鑰
FAUQJFRSOKONGU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)