生物源
chicken (rooster comb)
形狀
powder
雜質
≤2% protein (Lowry)
顏色
white
溶解度
water: ~5 g/L
正離子痕跡
Na: 3-7%
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI 密鑰
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
瞭解更多關於糖胺聚醣和蛋白質聚醣的資訊,包括糖胺聚醣 (GAG) 的結構、不同類型的 GAG 及其功能。
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
條款
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
為了測量透明質酸酶的活性,在 600 nm 波長下使用濁度測定法。當 pH 值為 5.35、溫度為 37 °C 時,一個單位的透明質酸酶活性每分鐘可導致 0.330 的吸光度變化。