文件
H0885
Sigma-Aldrich
N-Hexadecyl-L-hydroxyproline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H41NO3
CAS號碼:
分子量::
355.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
適合性
suitable for HPLC stationary phase for resolution of racemic α-amino acids
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C21H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(23)17-20(22)21(24)25/h19-20,23H,2-18H2,1H3,(H,24,25)/t19-,20+/m1/s1
InChI 密鑰
FDSLJAYOPNMZIY-UXHICEINSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Devankov, V.A., et al.
Chromatographia, 13, 677-677 (1980)