特點
holds Vacutainer and Falcon tubes 1-1.4 ml
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5702736007
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL round buckets
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG