esiRNA cDNA 標靶序列
GGTAATGCCCATGATCCAACGGACATCAGAACCACTGAATTGTGATTATTCCATCTATATCCACAATGTCACCAGGGAGCACACTGGAACCTACCACTGTGTGAGGTTTGATGGTTTGAGTGAACACTCAGAAATGAAATCGGATGAAGGCACCTCAGTGCTTGTGAAGGGAGCTGGGGACCCTGAACCAGACCTGTGGATCATCCAGCCCCAGGAATTGGTGTTGGGGACCACTGGAGACACTGTCTTTCTGAACTGCACAGTGCTTGGAGACGGTCCCCCTGGACCCATCAGGTGGTTCCAGGGAGCTGGTCTGAGCCGGGAGGCCATTTACAACTTTGGAGGCATCTCCCACCCCAAGGAGACAGCGGTGCAGGCCTCCAACAATGACTTCAGCATTCTTCTGCAAAACGTCTCCAGTGAGGATGCAGGCACCTATTACTGTGTAAAGTTTCAGAGGAAACCCAACAGG
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... SIRPB2(284759) , PTPN1L(284759)