文件
EHU000781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PTPN9
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
GGCTACCAAGCAGTTTCTCGAAGAGATTAACAAGTGGACAGTTCAGTACAATGTTTCCCCGCTGTCTTGGAATGTGGCTGTCAAGTTCCTCATGGCAAGGAAGTTTGATGTGCTCCGTGCCATAGAATTGTTCCACTCCTACAGAGAAACTCGAAGGAAGGAAGGCATTGTAAAGCTGAAACCTCATGAGGAACCTCTTCGTTCTGAGATCCTCAGTGGAAAATTCACCATCTTAAATGTTCGGGACCCAACAGGAGCCTCCATTGCCCTCTTTACTGCCAGGTTGCATCATCCCCACAAGTCAGTCCAACATGTGGTACTTCAGGCTCTGTTTTACTTGCTAGACAGAGCTGTGGATAGCTTTGAAACTCAGAGGAATGGACTGGTGTTTATCTATGACATGTGTGGTTCTAATTATGCCAACTTTGAGCTGGATCTTGGCAAGAAAGTCCTAAACCTGCTGAAGGGAGCATTTCCAGCTCGTTTGAAGAAGGTGCTGATTGTGGGGGCACCCATATGGTTCCGAGTGCCCTATTCCATCATCAGTCTCCTCCTGAAGGACAAAGTCCGGGAGAGGATT
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Xi Chen et al.
Oncology reports, 43(5), 1659-1668 (2020-04-24)
Ropivacaine, one of the most commonly used local anesthetics in clinical practice, has shown potent antitumor activity in multiple types of cancer cells. However, its effect on cervical cancer cell growth remains unknown. In the present study, it was found