Key Documents
E7752
Sigma-Aldrich
cis-11,14-Eicosadienoic acid ethyl ester
≥98% (capillary GC), liquid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H40O2
CAS號碼:
分子量::
336.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (capillary GC)
形狀
liquid
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
InChI 密鑰
PYVCCFLKWCNDQZ-MURFETPASA-N
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves