材料
rectangular flask
特點
vented Cap
canted neck
包裝
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
製造商/商標名
Corning 356243
容量
175 cm2
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Cell culture
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3