重要文件
C7784
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Gly-Arg β-naphthylamide hydrochloride
~98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H33N7O5 · HCl
CAS號碼:
分子量::
584.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
~98%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C28H33N7O5.ClH/c29-27(30)31-14-6-11-23(26(38)34-22-13-12-20-9-4-5-10-21(20)15-22)35-25(37)17-32-24(36)16-33-28(39)40-18-19-7-2-1-3-8-19;/h1-5,7-10,12-13,15,23H,6,11,14,16-18H2,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,38)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H
InChI 密鑰
BVFJVGPYUPGGDO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
基底
A sensitive and specific fluorogenic substrate for the assay of trypsin in human serum.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kramer, S., et al.
The Journal of Surgical Research, 8, 253-253 (1968)
Jorge Frias et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(2), 327-337 (2020-11-06)
Fibrinolytic enzymes with a direct mechanism of action and safer properties are currently requested for thrombolytic therapy. This paper reports on a new enzyme capable of degrading blood clots directly without impairing blood coagulation. This enzyme is also non-cytotoxic and