文件
C6399
Sigma-Aldrich
Cholesteryl n-valerate
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
同義詞:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-pentanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-pentanoate, Cholesteryl pentanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H54O2
CAS號碼:
分子量::
470.77
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
形狀
solid
SMILES 字串
CCCCC(O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C)=O
InChI
1S/C32H54O2/c1-7-8-12-30(33)34-25-17-19-31(5)24(21-25)13-14-26-28-16-15-27(23(4)11-9-10-22(2)3)32(28,6)20-18-29(26)31/h13,22-23,25-29H,7-12,14-21H2,1-6H3/t23-,25?,26?,27?,28?,29?,31?,32?/m1/s1
InChI 密鑰
RWTQCZGAMKTBRV-ICUBIBKNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
[Use of liquid-crystal cutaneous thermography for the diagnosis of bone diseases].
I G Gertsen et al.
Ortopediia travmatologiia i protezirovanie, (2)(2), 66-69 (1981-02-01)