文件
C3541
Sigma-Aldrich
Z-D-Ala-OH
同義詞:
N-Cbz-D-alanine, Z-D-alanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13NO4
CAS號碼:
分子量::
223.23
Beilstein:
6275817
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
David J Merkler et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(23), 10061-10074 (2008-10-28)
Peptidyl alpha-hydroxylating monooxygenase (PHM) functions in vivo towards the biosynthesis of alpha-amidated peptide hormones in mammals and insects. PHM is a potential target for the development of inhibitors as drugs for the treatment of human disease and as insecticides for