文件
C0295
Sigma-Aldrich
Z-Pro-OSu
同義詞:
N-Cbz-L-proline N-hydroxysuccinimide ester, Z-L-proline hydroxysuccinimide ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C17H18N2O6
CAS號碼:
分子量::
356.41
Beilstein:
500781
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCc3ccccc3