文件
BR782940
BRAND®内嵌小室联排,9mm,适用于24 x 6孔BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PC membrane, pore size 3 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.22
材料
PC membrane
描述
cellGrade(TM) plus
無菌
sterile
包裝
pack of 12 ea (strips of 4 inserts)
製造商/商標名
BRAND 782940
尺寸
6 well
孔徑
3 μm
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG