重要文件
ADF3463850-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 50 mL conical tube, pack of 2 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
conical bottom
特點
for use with lid
holds 1 x 50 mL conical tube
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022637266 (NA)
參數
14,600 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
技術
centrifugation: suitable
直徑
31 mm
相容性
for use with Rotor F-34-6-38
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)