文件
A111030
Sigma-Aldrich
DMT-dA (bz) 亚磷酰胺
configured for ABI
同義詞:
DMT-dA(bz)酰胺, N-苯甲酰基-5′-O- [双(4-甲氧基苯基)苯基甲基]-2′-脱氧腺苷,3′-[2-氰基乙基N,N-双(1-甲基乙基)亚磷酰胺], N6-苯甲酰基-5'′-O-(4,4′-二甲氧基三苯甲基)-2′-脱氧腺苷-3′-O-[O-(2-氰基乙基)-N,N'-二异丙基亚]
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C47H52N7O7P
CAS號碼:
分子量::
857.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
non-animal source (no BSE/TSE risk)
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形狀
powder or granules
技術
oligo synthesis: suitable
雜質
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
顏色
white to off-white
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
相容性
configured for ABI
核苷譜
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChI 密鑰
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Proligo′s DNA 磷酰胺由于其高偶联效率而得到高产量和高质量的寡核苷酸。自动化寡核苷酸合成的脱保护步骤对合成时间和最终产品质量有重要影响。外环胺官能团由苯甲酰基(dA(bz)和dC(bz))或异丁酰基(dG(ib))保护DNA 磷酰胺的主要特征:
  • 对于标准碱基保护的寡核苷酸,建议的切割和脱保护条件是在 55 °C 下 8 小时或在室温下使用浓氨溶液 24 小时
  • Proligo′s DNA 磷酰胺的高偶联效率因而得到高产量和高质量的寡核苷酸
该产品属于 ABI 合成器。
包裝
包装在隔膜瓶中
法律資訊
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1