文件
85642
Sigma-Aldrich
淀粉
from potato, acc. to Zulkowsky (starch, treated with glycerol at 190°C)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H10O5)n
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
potato
形狀
powder
品質
acc. to Zulkowsky (starch, treated with glycerol at 190°C)
燃燒殘留物
≤7% (as SO4)
損耗
≤10% loss on drying
pH值
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
適合性
in accordance for sensitivity
應用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
淀粉是一种天然存在的生物聚合物。它由直链淀粉和支链淀粉组成。
應用
淀粉可作为底物用于:
  • 直链淀粉酶活性检测
  • 测定α-葡聚糖酶
  • 测定直链淀粉和葡糖淀粉酶
适合用作直链淀粉底物和碘指示剂
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
可能实行销售限制
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Role of the alpha-glucanase Agn1p in fission-yeast cell separation
Dekker N, et al.
Molecular Biology of the Cell, 15(8), 3903-3914 (2004)
Co-immobilized enzymes in magnetic chitosan beads for improved hydrolysis of macromolecular substrates under a time-varying magnetic field
Yang K, et al.
Journal of Biotechnology, 148(2-3), 119-127 (2010)
Ber. Deutsch. Chem. Ges., 23, 3295-3295 (1890)
Thermoelectric Properties of Biopolymer Composites
Biopolymer Composites in Electronics, 155-183 (2017)
Probiotic form effects on growth performance, digestive function, and immune related biomarkers in broilers
Palamidi I, et al.
Poultry Science, 95(7), 1598-1608 (2016)