文件
76127
Sigma-Aldrich
2,3,3-三甲基-1-(4-磺酸丁基)-吲哚鎓, 内盐
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
1-(4-磺酸丁基)-2,3,3-三甲基吲哚鎓, 内盐, 4-(2,3,3-三甲基吲哚)丁烷磺酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21NO3S
CAS號碼:
分子量::
295.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
SMILES 字串
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C15H21NO3S/c1-12-15(2,3)13-8-4-5-9-14(13)16(12)10-6-7-11-20(17,18)19/h4-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
XTNXDHCAMPMVRG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3