品質等級
100
500
共軛
unconjugated
抗體表格
diluted ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CWWB1, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
包裝
vial of 0.1 mL concentrate (346M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (346M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (346M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (346M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (346M-18)
製造商/商標名
Cell Marque™
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
同型
IgG1
控制
colon
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
視覺化
cytoplasmic
基因資訊
human ... VIL1(7429)
一般說明
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
聯結
外觀
準備報告
其他說明
法律資訊
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
結腸直腸癌是男性和女性的第三大常見癌症。預計 2016 年會有 136,000 例結腸直腸癌病例。