文件
92775
Sigma-Aldrich
三甲基硅基 3-(三甲基硅基)丙炔酸酯
purum, ≥97.0% (GC)
同義詞:
3-(三甲基硅基)丙炔酸三甲基硅酯, 三甲基硅基(三甲基硅基)乙炔羧酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3SiC≡CCO2Si(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
214.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
purum
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
64-65 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OC(=O)C#C[Si](C)(C)C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Esters of trimethylsilyl-propinoic acid are useful reagents for [2+2+2]-cycloadditions and similar reactions
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
K.P.C. Vollhardt
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 525-525 (1984)
K.C. Nicolaou et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 421-421 (1985)