文件
92774
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(trimethylsilyl)propionate
purum, ≥97.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H16O2Si
CAS號碼:
分子量::
160.29
Beilstein:
2350141
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
等級
purum
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.424
bp
155-157 °C
SMILES 字串
COC(=O)C(C)[Si](C)(C)C
其他說明
Silane used for the introduction of the 1-(methoxycarbonyl)ethylidene moiety by Peterson olefination
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M.J. Crimmin et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 541-541 (1985)
W. Oppolzer et al.
Tetrahedron, 39, 3695-3695 (1983)