重要文件
90570
Sigma-Aldrich
三乙基(三氟甲基)硅烷
purum, ≥98.0% (GC)
同義詞:
(三氟甲基)三乙基硅烷, 三乙基甲硅烷基三氟甲烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)3SiCF3
CAS號碼:
分子量::
184.27
Beilstein:
4242161
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (GC)
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382
bp
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Reactant for:
  • Trifluoromethylation of aryl iodides
  • Trialkylsilylation reactions
  • Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
其他說明
用于氟化物诱导的亲核三氟甲基化反应的试剂。该化合物的较高沸点使反应温度比使用三甲基类似物更高
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
H. Urata et al.
Tetrahedron Letters, 32, 91-91 (1991)
G.P. Stahly et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2873-2873 (1989)