跳轉至內容
MilliporeSigma
全部照片(1)
重要文件
79270
Sigma-Aldrich
1-苯基-1-三甲基硅氧乙烯
purum, ≥98.0% (GC)
同義詞:
α-(三甲基硅氧基)苯乙烯, 1-苯基-1-三甲硅氧基乙烯
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
選擇尺寸
變更視圖
About This Item
線性公式:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
192.33
Beilstein:
1306914
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽密度
>1 (vs air)
等級
purum
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
多功能中间体[1][2][3][4]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J.K. Rasmussen
Synthesis, 91-91 (1977)
S.H. Mashraqui et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2513-2513 (1984)
I. Fleming
Chimia, 34, 265-265 (1980)
E.W. Colvin
Chemical Society Reviews, 7, 15-15 (1978)