文件
53872
Supelco
丁酰肼
reference material
同義詞:
单(2,2-二甲基酰肼)丁二酸酰肼
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
160.17
Beilstein:
1863230
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
162-164 °C (lit.)
格式
neat
SMILES 字串
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)