文件
51937
Supelco
N-Acetyl-3,5-dimethyl-4-benzoquinone imine
analytical standard
同義詞:
N-(3,5-Dimethyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H11NO2
CAS號碼:
分子量::
177.20
Beilstein:
4982746
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (GC)
≥95.0% (elemental analysis)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1C(C)=CC(C=C1C)=NC(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(11-8(3)12)5-7(2)10(6)13/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
VUPORYDINWWWKZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)