產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
209-210 °C (lit.)
mp
42-43 °C (lit.)
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
InChI 密鑰
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
推薦產品
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
231.1 °F - closed cup
閃點(°C)
110.6 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
客戶也查看了
條款
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.