Key Documents
32668
Supelco
代森钠-d4 六水合物
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
乙撑-d4-双(二硫代氨基甲酸)二钠 六水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4D4H2N2Na2S4 · 6H2O
分子量::
368.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
格式
neat
質量偏移
M+4
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[2H]C([2H])(NC([S-])=S)C([2H])([2H])NC([S-])=S
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na.6H2O/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;;;;;;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2/i1D2,2D2;;;;;;;;
InChI 密鑰
JPLBPVJXWHMSLP-KJGMLHTRSA-L
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)