文件
32594
Supelco
坎苯达唑-d7
VETRANAL®, analytical standard
同義詞:
异丙基-d7 2-(4-噻唑基)-5-苯并咪唑氨基甲酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14D7H7N4O2S
CAS號碼:
分子量::
309.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
品質等級
產品線
VETRANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
格式
neat
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)/i1D3,2D3,8D
InChI 密鑰
QZWHWHNCPFEXLL-UNAVHCQLSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)