重要文件
192503
Sigma-Aldrich
10-Methyl-9(10H)-acridone
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11NO
CAS號碼:
分子量::
209.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
mp
204-207 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
XUVKSPPGPPFPQN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Devika Sasikumar et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(9), 2060-2066 (2019-12-15)
The conversion of solar energy to thermal, chemical, or electrical energy attracts great attention in chemistry and physics. There has been a considerable effort for the efficient extraction of photons throughout the entire solar spectrum. In this work light energy