Key Documents
15859
Sigma-Aldrich
缓激肽 三乙酸盐
PeptiSelect, ≥96.0% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C50H73N15O11 · 3C2H4O2
CAS號碼:
分子量::
1240.36
Beilstein:
5497442
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
PeptiSelect
化驗
≥96.0% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
其他說明
General review
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Pharmacology of bradykinin and related kinins.
D Regoli et al.
Pharmacological reviews, 32(1), 1-46 (1980-03-01)