文件
MXQCAM001
Millipore
Milliflex® Quantum相机
For use with Milliflex® Quantum system
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.79
材料
304L stainless steel plate (front)
aluminum housing
epoxy-coated housing
glass window(s)
製造商/商標名
Milliflex®
應用
pharmaceutical
相容性
for use with Milliflex® Quantum Systems
運輸包裝
ambient
一般說明
该相机设计用于配合Milliflex® Quantum系统使用。Milliflex® Quantum是一种基于荧光的技术,用于可过滤样品中微生物的定量和快速检测。通用酶荧光染色是非破坏性的,允许在阳性结果后识别污染物。因此,Milliflex® Quantum系统是一种快速可靠的微生物检测替代方案。Milliflex® Quantum相机与Milliflex® Quantum Spot Counter软件相结合,使样品读取更方便,并允许跟踪记录,以优化微生物QC实验室。
應用
连接到PC的Milliflex® Quantum相机简化了可过滤样品(包括过程中和最终产品样品(药品和水监测))在Milliflex®过滤测试期间的样品读取
其他說明
输入和输出:由使用的计算机供电
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.