文件
MAB80128
Sigma-Aldrich
抗人偏肺病毒抗体,克隆号140
clone 140, Chemicon®, from mouse
同義詞:
hMPV
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
140, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2a
運輸包裝
wet ice
一般說明
人类偏肺病毒(hMPV)是副粘病毒亚科肺炎病毒属的一员,2001年首次在荷兰儿科呼吸道标本中检出。 它是一种有包膜的多形性病毒,基因组为单股负链RNA。目前已检出两种主要血清型:A 型和 B 型。几项研究在世界各地的标本中发现了hMPV,据估计,到5岁时,70% 的儿童将产生hMPV抗体。
特異性
对融合蛋白有特异性。与所有亚型(A1、A2、B1、B2)均有反应
應用
抗人偏肺病毒抗体,克隆号140可检测人偏肺病毒 & 已发布 & 经验证可用于ELISA、FC & IF。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
形式:纯化
液体形式,溶于0.02M PB和0.25M NaCl(pH 7.6)中。含0.1%叠氮化钠。
儲存和穩定性
自接收之日起,可在2°-8°C下储存长达12个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
B G van den Hoogen et al.
Nature medicine, 7(6), 719-724 (2001-06-01)
From 28 young children in the Netherlands, we isolated a paramyxovirus that was identified as a tentative new member of the Metapneumovirus genus based on virological data, sequence homology and gene constellation. Previously, avian pneumovirus was the sole member of