蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
833 °F
儲存期限
24 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
15.2 %
雜質
≤0.4 μeq/g Titrable acid
≤0.4 μeq/g Titrable base
≤200 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Amines (as dimethylamine)
蒸發殘留物
≤5 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
UV cutoff
≤270 nm
紫外吸收
λ: 270 nm Amax: ≤1.00
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 280 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
應用
peptide synthesis
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
準備報告
分析報告
法律資訊
greener alternative product
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup