材料
PVC tubing
mixed cellulose esters (HA) membrane
stainless steel needle
styrene-acrylonitrile (SAN) (canister)
品質等級
agency
ChP
無菌
sterile; γ-irradiated
製造商/商標名
SteriSecure™
參數
max. pressure at 3.15 bar and 25 °C
45 °C max. temp.
長度
850 mm
孔徑
0.45 μm (Canister membrane)
輸入
liquid
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® systems
一般說明
SteriSecure™设备适用于带有3个小罐的小瓶,配有小直径双针接头,用于带有隔垫的小瓶。用于对小剂量的非肠道药物的无菌测试。
封闭式系统最大程度地减少了假阳性,并提供了最高水平的质量和可靠性。该设备确保测试过程中药品不会暴露于环境中。该膜为标准产品提供了最佳的过滤流速。该测试系统与Steritest ®Symbio泵、专用附件以及高品质培养基和冲洗液一起使用时,可提供优化的、完全合规的测试过程。
封闭式系统最大程度地减少了假阳性,并提供了最高水平的质量和可靠性。该设备确保测试过程中药品不会暴露于环境中。该膜为标准产品提供了最佳的过滤流速。该测试系统与Steritest ®Symbio泵、专用附件以及高品质培养基和冲洗液一起使用时,可提供优化的、完全合规的测试过程。
應用
SteriSecure™设备适用于带有3个小罐的小瓶,用于小瓶药品测试,简化工作流程并提高无菌测试期间的安全性。
法律資訊
STERISECURE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany