文件
AX0114
Supelco
丙酮
Residue grade
同義詞:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COCH3
CAS號碼:
分子量::
58.08
Beilstein:
635680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
200-662-2
蒸汽密度
2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
184 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (corrected for water content, GC)
形狀
liquid
expl. lim.
13.2 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.359 (lit.)
pH值
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
轉變溫度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI 密鑰
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
丙酮的发光强度取决于溶液组分。丙酮吸收UV光,导致丙酮光分解和放射性产物。
Residue grade
準備報告
Product filtered through a 0.2 μm filter
分析報告
Assay (GC, corrected for water content)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.5% max
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.0 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 3
1 of 3