文件
AN3H04700
Millipore
聚丙烯预过滤器,疏水性,30 µm,47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
同義詞:
聚丙烯膜过滤器,孔径30.0 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
plain filter
polypropylene membrane
white filter
描述
This is a 30.0 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millipore
參數
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
150 μm
孔徑
30.0 μm pore size
72 % porosity
運輸包裝
ambient
相關類別
一般說明
过滤器编码:AN3H
應用
澄清水性和有机溶液
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可用孔径0.45μ m(或更大)的膜过滤液体以捕获并支持微生物的生长,然后进行培养和分析。
  • 储存申明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。