ABE1317
抗磷酸化细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr170)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
同義詞:
Cyclin-dependent kinase 7, 39 kDa protein kinase, p39 Mo15, CDK-activating kinase 1, Cell division protein kinase 7, Serine/threonine-protein kinase 1, TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
推薦產品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human, rat
技術
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr170)
基因資訊
human ... CDK7(1022)
一般說明
细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)在与细胞周期蛋白结合时激活,它们通过细胞周期介导进展。每个不同的复合物控制细胞周期中随后2个阶段之间的特异性转化。细胞周期蛋白依赖性激酶7 (CDK7 )(也称细胞周期蛋白依赖性激酶7或39 kDa 蛋白激酶(p39-Mo15)、CDK激活激酶1、细胞分裂蛋白激酶7、丝氨酸/苏氨酸-蛋白激酶1或TFIIH 基础转录因子复合物激酶亚基)由CDK7/CAK/CAK1/CDKN7/MO15/STK1基因编码,是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,涉及细胞周期控制和RNA聚合酶II介导的RNA转录。CDK7是CDK激活激酶(CAK)复合物的催化亚基。CDK7通过苏氨酸的磷酸化,激活细胞周期蛋白相关激酶CDK1、CDK2、CDK4 和 CDK6,因此调节细胞周期的进展。CDK7通过磷酸化失活,因此细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr107)是一种没有活性的CDK7蛋白。
免疫原
对应于人磷酸化磷酸细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr170)的线性肽。
表位:磷酸化T107
應用
研究子类别
核受体
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白印迹分析:一个代表性批次在Cdk7和Csk1激酶中检测到磷酸化细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr170)(Larochelle, S., et al. (2012).Nature Struc.Mole.Biol. 19(11):1108-1115)。
染色质免疫沉淀分析: 一个代表性批次对阿霉素处理的HCT116细胞裂解液中的磷酸化细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr170)进行胃免疫沉淀(Larochelle, S., et al. (2012).Nature Struc.Mole.Biol. 19(11):1108-1115)。
染色质免疫沉淀分析: 一个代表性批次对阿霉素处理的HCT116细胞裂解液中的磷酸化细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr170)进行胃免疫沉淀(Larochelle, S., et al. (2012).Nature Struc.Mole.Biol. 19(11):1108-1115)。
该抗磷酸化细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr170)抗体经验证可用于蛋白质印迹&IChIP检测磷酸化细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr170)。
品質
通过蛋白质印迹在A431细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL该抗体在10 µg A431细胞裂解物中检测到磷酸化细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr170)。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL该抗体在10 µg A431细胞裂解物中检测到磷酸化细胞周期蛋白依赖性激酶7(Thr170)。
標靶描述
观测分子量~39 kDa
外觀
亲和纯化
纯化兔多克隆溶于含有0.05%叠氮化钠PBS的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2