文件
8.08626
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionic acid
for synthesis
同義詞:
3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
S(CH2CH2COOH)2
CAS號碼:
分子量::
178.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-841-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
128-131 °C
轉變溫度
flash point 126-129 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
262.4 °F - closed cup
閃點(°C)
128 °C - closed cup