Key Documents
8.06925
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Mandelic acid
for resolution of racemates for synthesis
同義詞:
(S)-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, L-α-Hydroxyphenylacetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(OH)COOH
CAS號碼:
分子量::
152.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
241-240-8
化驗
≥99.0% (acidimetric)
pH值
2.1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
mp
130-132 °C
轉變溫度
flash point >190 °C
體積密度
670 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 134 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +153.0 - +157.0 °
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
374.0 °F
閃點(°C)
> 190 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1