文件
391334
Millipore
N,N-双 2-羟乙基 -2-氨基乙磺酸
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
同義詞:
BES,游离酸,ULTROL®
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H15NO5S
CAS號碼:
分子量::
213.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥99% dry basis (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
pKa (20 °C)
7.12
溶解度
water: 1 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals: ≤1 ppm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI 密鑰
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
BES缓冲液适用于需要形成磷酸钙-DNA复合物的系统。Chen和Okayama描述了一种改进的转染系统,用于使用BES缓冲液用质粒DNA稳定转化细胞。磷酸钙-DNA复合物的逐渐形成及其在细胞上的缓慢沉淀似乎是最关键的因子,有助于稳定转化的高效性。
BES缓冲液适用于需要形成磷酸钙-DNA复合物的系统(吸光度:<在260 nm处为0.05,100 mM)。Chen和Okayama描述了一种改进的转染系统,用于使用BES缓冲液用质粒DNA稳定转化细胞。磷酸钙-DNA复合物的缓慢形成似乎是最关键的因子,有助于稳定转化的高效性。在 20°C 下的 pKa 为7.12。
吸光度(100 mM,260 nm):≤0.05。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。储备液可在4°C最长稳定2周。
其他說明
De Graeve, K.G., et al. 1994.J. Appl. Bacteriol.76, 55.
Chen, C.A., and Okayama, H. 1988.Biotechniques6, 632.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3