化驗
≥90% (HPLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
溶解度
DMSO: soluble
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C46H75NO14/c1-13-16-34-28(7)37(58-38-22-33(48)43(31(10)57-38)60-45(47)53)23-46(54,61-34)30(9)41(51)29(8)42-35(55-11)18-15-17-24(3)19-26(5)39(49)32(14-2)40(50)27(6)20-25(4)21-36(56-12)44(52)59-42/h13,15-18,20-21,26-35,37-43,48-51,54H,14,19,22-23H2,1-12H3,(H2,47,53)/b16-13+,18-15+,24-17+,25-20+,36-21-/t26-,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34-,35+,37-,38+,39+,40-,41-,42-,43-,46-/m1/s1
InChI 密鑰
DJZCTUVALDDONK-HQMSUKCRSA-N
一般說明
生化/生理作用
Vacuolar-type H+-ATPase
警告
準備報告
重構
其他說明
Nishihara, T., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.212, 255.
Muroi, M., et al. 1994. Biosci. Biotech. Biochem.58, 425.
Drose, S., et al. 1993. Biochemistry32, 3902.
Muroi, M., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.193, 999.
Muroi, M., et al. 1993. Cell Struct. Funct.18, 139.
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3