Key Documents
1.93698
Supelco
Potassium hydrogen carbonate
EMPLURA®
同義詞:
Potassium hydrogen carbonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CHKO3
CAS號碼:
分子量::
100.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1