重要文件
1.93000
Supelco
硫酸
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
Sulfuric acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2SO4
CAS號碼:
分子量::
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352322
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
蒸汽密度
<0.3 (25 °C, vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 146 °C)
產品線
EMPLURA®
形狀
liquid
濃度
≤100%
pH值
0.3 (25 °C, 49 g/L, (77 °F))
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C ( -4 °F)
溶解度
water: soluble
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
1.93000.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93000.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93000.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1