Key Documents
116833
Millipore
腺苷 3′,5′-环单磷酸酯,8-(4-氯苯硫代)-2′-O-甲基-,钠盐
A potent, cell-permeable, and specific activator of the exchange protein activated by cyclic AMP (EPAC).
同義詞:
腺苷 3′,5′-环单磷酸酯,8-(4-氯苯硫代)-2′-O-甲基-,钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H16ClN5O6PS · Na
分子量::
507.82
分類程式碼代碼:
12352208
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
lyophilized
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解度
water: 10 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
一种在体外体内被环磷酸腺苷(EPAC)[也称为cAMP-鸟嘌呤核苷酸交换因子(cAMP-GEF)]激活的有效,细胞可渗透性的特异性交换蛋白激活剂。对蛋白激酶A(PKA)无任何影响。区分EPAC和PKA的有用工具。
一种在体外体内被环磷酸腺苷(EPAC)(也称为cAMP-鸟嘌呤核苷酸交换因子或cAMP-GEF)激活的有效,细胞可渗透性的特异性交换蛋白激活剂。对蛋白激酶A(PKA)无任何影响。区分EPAC和PKA的有用工具。5 µmol = 2.54 mg。λmax = 282 nm。
注意:5 µmol = 2.54 mg。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Kang, G., et al. 2003.J. Biol. Chem.278, 8279.
Enserink, J.M., et al. 2002.Nat. Cell Biol., 4, 901.
法律資訊
根据美国专利申请02/077,219.0的许可证销售。
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1