文件
1.04885
Supelco
硫酸氢钾
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
同義詞:
硫酸氢钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
HKO4S
CAS號碼:
分子量::
136.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-594-1
NACRES:
NA.21
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (alkalimetric)
形狀
solid
效力
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposition)
溶解度
490 g/L (development of heat)
密度
2.24 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1140 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
正離子痕跡
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
分析報告
含量测定(碱量滴定): ≥ 99.0 %
氯化物(Cl): ≤ 0.0005 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Al(铝): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
符合 Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1