重要文件
05-716
Sigma-Aldrich
抗-肌球蛋白重链抗体,克隆 A4.1025
ascites fluid, clone A4.1025, Upstate®
同義詞:
Myosin heavy chain 1, Myosin heavy chain 2x, Myosin heavy chain IIx/d, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 1, myosin, heavy chain 1, skeletal muscle, adult, myosin, heavy polypeptide 1, skeletal muscle, adult
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
A4.1025, monoclonal
物種活性
mouse, zebrafish, rat, Drosophila, rabbit, human
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MYH1(4619)
一般說明
肌球蛋白是负责收缩的肌肉组织的两个主要成分之一。在肌细胞中,肌球蛋白排列成粗的丝状结构,与由肌动蛋白组成的细丝状结构平行排列。肌肉收缩是通过ATP介导的化学键通过细丝和粗丝的偶联和解偶来驱动的。耦合和解耦的布置使得细丝在耦合时沿一个方向滑动,而在解耦或释放时沿相反方向滑动。肌球蛋白和肌动蛋白还可以促进非肌肉细胞的运动,例如粘液霉菌,其中较短但相似的丝状结构共同起作用。正在描述越来越多的不同肌球蛋白。肌球蛋白I是一种在原生动物中发现的低分子量肌球蛋白,不会自组装。肌球蛋白II是在肌肉细胞中自组装成粗束的经典形式。肌球蛋白II是一种多聚体蛋白,由两条重链和两条轻链组成。
特異性
该抗体可识别肌球蛋白重链,Mr~220 kDa。用肌肉细胞裂解液进行的免疫印迹通常会显示来自不同肌球蛋白重链基因以及降解产物的几个紧密条带。
免疫原
来自成年人骨骼肌肌球蛋白的部分纯化的蛋白质。克隆A4.1025。
應用
免疫组化:
该抗体已由独立实验室报告用于检测先前批次中以4%多聚甲醛固定的斑马鱼胚胎和骨骼肌切片中的肌球蛋白重链(Blagden,C.S.,1997;Cho,M.,1994)。
抗肌球蛋白重链抗体,克隆A4.1025是用于IH & WB的抗肌球蛋白重链抗体。
品質
已通过蛋白质印迹对C2C12细胞的RIPA裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:1000-1:5000稀释液在兔骨骼肌细胞的RIPA裂解液中检测到肌球蛋白重链(MyHC)。
標靶描述
~220 kDa
外觀
未纯化的小鼠腹水单克隆抗体IgG,溶于含有0.07 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.105 M NaCl、0.035%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。在-20°C为液体形式。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
处理建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
来自C2C12细胞的RIPA裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mechanical stress triggers cardiomyocyte autophagy through angiotensin II type 1 receptor-mediated p38MAP kinase independently of angiotensin II.
Lin, L; Tang, C; Xu, J; Ye, Y; Weng, L; Wei, W; Ge, J; Liu, X; Zou, Y
Testing null
A M Maggs et al.
Journal of muscle research and cell motility, 21(2), 101-113 (2000-08-29)
The contractile properties of muscle fibres are, in part, determined by the myosin heavy chain (MyHC) isoforms they express. Using monoclonal antibodies, we show that at least three forms of slow twitch MyHC accumulate sequentially during mouse fetal development and
Notochord induction of zebrafish slow muscle mediated by Sonic hedgehog
Blagden, C. S., et al
Genes & Development, 11, 2163-2175 (1997)
Fast myosin heavy chains expressed in secondary mammalian muscle fibers at the time of their inception
Cho, M, et al
Journal of Cell Science, 107 ( Pt 9), 2361-2371 (1994)
High-density lipoprotein inhibits mechanical stress-induced cardiomyocyte autophagy and cardiac hypertrophy through angiotensin II type 1 receptor-mediated PI3K/Akt pathway.
Lin, L; Liu, X; Xu, J; Weng, L; Ren, J; Ge, J; Zou, Y
Journal of Cellular and Molecular Medicine null