重要文件
LIFH3031A5D0
Life Chemicals Inc.
2,3,5-trifluoropyridine-4-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.08
MDL號碼:
Iupac Name
2,3,5-trifluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2F3NO/c7-4-1-10-6(9)5(8)3(4)2-11/h1-2H
InChI 密鑰
WKAJBRZTHRZEAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)