重要文件
LIF945291961
Life Chemicals Inc.
1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-pyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-2-6-11(5-1)8-9-12-7-3-4-10-12/h3-4,7H,1-2,5-6,8-9H2
InChI 密鑰
HDQRZIGPRFEDSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)