重要文件
KEY465201555
Key Organics / BIONET
4-(naphthalen-1-yl)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
219.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(1-naphthyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H13N/c17-14-10-8-13(9-11-14)16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16/h1-11H,17H2
InChI 密鑰
OGHOZWNRKYYYHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FK-0062
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FK-0062
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)