重要文件
KEY465196083
Key Organics / BIONET
2-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethyl N-phenylcarbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
370.41
MDL號碼:
Iupac Name
2-[4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]ethyl phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C19H22N4O4/c24-19(20-16-4-2-1-3-5-16)27-15-14-21-10-12-22(13-11-21)17-6-8-18(9-7-17)23(25)26/h1-9H,10-15H2,(H,20,24)
InChI 密鑰
MPTLPGCHHHWANV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4M-902
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4M-902
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)