重要文件
KEY458251447
Key Organics / BIONET
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
5 G
€248.80
供應商庫存單位: 1G-450S-5G
€248.80
21 天後從 Aldrich 合作夥伴出貨。
選擇尺寸
變更視圖
5 G
€248.80
About This Item
CAS號碼:
分子量::
233.18
MDL號碼:
供應商庫存單位: 1G-450S-5G
€248.80
21 天後從 Aldrich 合作夥伴出貨。
Iupac Name
3-nitro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O4/c14-10(15)7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-5-1-4-11-12/h1-6H,(H,14,15)
InChI 密鑰
YPKLOOQBMQJXKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1G-450S
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1G-450S
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)